Blocs de chauffage DrySyn®
Fournisseur: ASYNT
ADS1 ADS2 ADS5 ADS3 ADS4 ADS6 ADS14-50 ADS14
460-0124EA 1470 EUR InStock
460-0124 442-0872 460-0126 460-0125 442-0851 442-0856 ASYNADS14-50 442-1238
Blocs de chauffage DrySyn®
Chauffe-blocs Blocs pour bains
La gamme de blocs de chauffage DrySyn est une alternative aux bains d'huile et aux chauffe-ballons. Ces systèmes offrent une option propre et sécurisée pour les réactions simples ou multiples.
  • Compatible avec tout agitateur magnétique à plaque chauffante
  • Rampe de température sécurisée et rapide jusqu'à plus de 300 ºC
  • Compatible avec la gamme de flacons standard à fond rond, compatible avec des flacons à cols multiples
  • Le profil abaissé des puits permet d'empêcher les griffures des éléments en verre et améliore la visibilité de la réaction
  • Fini anodisé transparent résistant aux produits chimiques et aux solvants
  • Poignées résistantes à la chaleur pour une manipulation sécurisée et facilitée
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité