1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate, incolore, liquide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
EHERCA15986595EA 0 EUR InStock
EHERCA15986595
1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate, incolore, liquide
1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate
Formule: C₁₃H₇F₁₇O₂
MW: 518,17 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C
Point d'éclair: 132 °C
Numéro MDL: MFCD00042306
Numéro CAS: 27905-45-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Accurate mass 518.0175
Storage temperature 4 °C
Shipping temperature 20 °C
Odour Odourless
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité