Nicardipine hydrochloride, jaune, Solide
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
PROOTRCN394500-50EA 0 EUR InStock
PROOTRCN394500-50
Nicardipine hydrochloride, jaune, Solide
Nicardipine hydrochloride
Formule: C₂₆H₂₉N₃O₆
MW: 515,99 g/mol
Point de fusion: 176,..178 °C
Numéro MDL: MFCD00057327
Numéro CAS: 54527-84-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Crystalline powder Appearance
Solubility DMSO (Slightly), Methanol (Slightly)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité