Human Recombinant Protein (from Wheat Germ), C9orf72
Fournisseur: Abnova
H00203228-P01 H00203228-P012
ABNOH00203228-P01EA 370 EUR InStock
ABNOH00203228-P01 ABNOH00203228-P012
Human Recombinant Protein (from Wheat Germ), C9orf72
Protéines et Peptides
Human C9orf72 full-length ORF (NP_060795.1, 1 a.a. - 481 a.a.) recombinant protein with GST tag at N-terminal.
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced; Glutathione, pH = 8,0 in the elution buffer.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité