Carbendazim, incolore, liquide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
EHERA10990000ME100EA 0 EUR InStock
EHERA10990000ME100
Carbendazim, incolore, liquide
Carbendazim
Formule: C₉H₉N₃O₂
MW: 191,19 g/mol
Point d'ébullition: 64,7 °C
Point de fusion: −98 °C
Point d'éclair: 11 °C
Numéro MDL: MFCD00055390
Numéro CAS: 10605-21-7
ONU: 1230
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Autoignition temperature 464 °C
Dynamic viscosity 0.544 - 0.59 mPa s
Partition coefficient −0.77
Vapour pressure 128 hPa
Relative density 0.791
Relative vapour density 1.1
Stability Stable under normal conditions
Sensitivity to static discharge Yes
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité