Chimney with Fan for Muffle Furnaces
Fournisseur: Nabertherm
NABE6000140311EA 550 EUR InStock
NABE6000140311
Chimney with Fan for Muffle Furnaces
Étuves Fours
Using chimney with fan exhaust gases are better removed from the furnace and discharged.
The B500 - P580 controllers can be used to switch the chimney with fan automatically (not for models L(T) 15.., L 1/12, LE 1/11, LE 2/11).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité