Burettes de rechange, selon Dr Schilling
Fournisseur: Brand
23713 23715 23716 23718 23723 23724
612-3269EA 53.5 EUR InStock
612-3269 BRND23715 612-3270 612-3271 BRND23723 BRND23724
Burettes de rechange, selon Dr Schilling
Burettes
AR® glass, classe B.
  • Étalonné pour la distribution (Ex)
  • Bande Schellbach, distance réduite entre les subdivisions
DIN EN ISO 385
Bottle requirements: 500 ml for 10 and 15 ml; 1000 ml for 25 and 50 ml
Certifications: DIN EN ISO 385
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité