Distillation cooler, Liebig
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
1.700.400 1.700.250
201-0200EA 53.6 EUR InStock
201-0200 201-0199
Distillation cooler, Liebig
Condenseurs
Without grinding.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Certifications: DIN 12576
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité