Clips pour joints coniques rodés standard
Fournisseur: Brand
BRND55646EA 8.2 EUR InStock
BRND55646
Clips pour joints coniques rodés standard
Pinces Pinces pour rodages normalisés
POM. Ne rayent pas les surfaces en verre.
  • Résistance et stabilité excellentes
  • Résistance exceptionnelle aux produits chimiques
  • Température de fonctionnement : jusqu'à 150 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité