Porte-entonnoirs
Fournisseur: Brand
148500 148502
241-0343EA 79.1 EUR InStock
241-0343 241-0344
Porte-entonnoirs
Supports de statif
PP, blanc.
Pour la prise en charge d'1 ou 2 entonnoirs avec Ø externe de 50 à 120 mm. Facile à monter sur des tiges de soutien avec un Ø externe de 8 à 14 mm avec un écrou de blocage.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité