2,3,4,6-Tétrachloroanisole, blanc
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
PROOTRCT223190-250EA 125 EUR InStock
PROOTRCT223190-250
2,3,4,6-Tétrachloroanisole, blanc
2,3,4,6-Tétrachloroanisole
Formule: C₇H₄Cl₄O
MW: 245,92 g/mol
Point de fusion: 61,..63 °C
Numéro MDL: MFCD00129714
Numéro CAS: 938-22-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité