iFluor® 647 sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB1019EA 280 EUR InStock
AATB1019
iFluor® 647 sonde fluorescente
iFluor®
The tetrazine-trans-cyclooctene (TCO) ligation constitutes a non-toxic biomolecule labeling method of unparalleled speed.
  • pH-insensitive
  • Azide reactive
  • High photostability
  • Brighter signal
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/21/43933321.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité