iFluor® 488, Succinimidyl Ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
71023 71503 71553 1023
AATB71023EA 109 EUR InStock
AATB71023 AATB71503 AATB71553 AATB1023
iFluor® 488, Succinimidyl Ester
iFluor®
Although FITC is still the most popular fluorescent labeling dye for preparing green fluorescent bioconjugates, there are certain limitations with FITC, such as severe photobleaching for microscope imaging and pH-sensitive fluorescence.
  • Bright Fluorescence
  • High Photostability
  • Low Quenching On Proteins
  • pH-Independent Signal
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité