iFluor® A7, Succinimidyl Ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
71039 71517 71567 1039
AATB71039EA 109 EUR InStock
AATB71039 AATB71517 AATB71567 AATB1039
iFluor® A7, Succinimidyl Ester
iFluor®
AAT Bioquest's iFluor® A7 dye was developed for labeling proteins, in particular, antibodies.
  • Bright Fluorescence
  • High Photostability
  • Low Quenching On Proteins
  • pH-Independent Signal
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité