5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE) ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
113 114 115
AATB113EA 146 EUR InStock
AATB113 AATB114 AATB115
5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE) ≥90%
5-Carboxyfluorescein-N-succinimidyl ester (5-FAM SE)
5-FAM, SE is the amine-reactive succinimidyl ester of single isomer 5-FAM acid.
Formule: C₂₅H₁₅NO₉
Numéro MDL: MFCD00077322
Numéro CAS: 92557-80-7
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47610eeaecfe0164a88fe381d6d7a09565d50115&vid=f3c00ee395340a181740bfb53be02a7ee9e47c81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité