Violet 540 acid, mFluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB1142EA 442 EUR InStock
AATB1142
Violet 540 acid, mFluor™ sonde fluorescente
Violet 540 acid
mFluor™ dyes are developed for multicolor flow cytometry-focused applications.
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 1600 kDa
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/99/43933199.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité