Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Red 780 acid, mFluor™ sonde fluorescente

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB1147EA 442 EUR InStock
AATB1147
Red 780 acid, mFluor™ sonde fluorescente
Red 780 acid
mFluor™ Red 780 dyes are an excellent alternative to APC-Alexa Fluor® 750 tandems since they have the spectral properties equivalent to those of APC-Alexa Fluor® 750 conjugates.

  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal


MW: 932,13 g/mol
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/45/43933245.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité