Blue 590 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB1161EA 422 EUR InStock
AATB1161
Blue 590 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
Blue 590 succinimidyl ester
mFluor™ Blue 590 dye can be well excited with blue laser at 488 nm.
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 1783,14 g/mol
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/22/43933322.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité