phosphatase reaction stopping solution, Signal Guard™
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB11622EA 146 EUR InStock
AATB11622
phosphatase reaction stopping solution, Signal Guard™
phosphatase reaction stopping solution
Alkaline and acid phosphatases are the hydrolase enzymes responsible for dephosphorylation of molecules such as nucleotides, proteins and alkaloids under alkaline and acidic conditions, respectively.
  • Compatible with all major phosphatase groups
  • Neutral and mild
  • Ready to use
  • Stabilizes signal for up to 18 hours
  • Compatible with colorimetric and fluorimetric substrates
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité