SunRed™ Phosphate
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB11629EA 295 EUR InStock
AATB11629
SunRed™ Phosphate
SunRed™ Phosphate
Phosphatase-catalyzed hydrolysis of Sun Red phosphate (SRP) yields the Sun Red fluorophore that can be excited with the 633 nm laser with emission of ~660 nm.
  • Optimised for Cy5 filter set
  • Extremely sensitive NIR esterase substrate
  • Excellent cell viability stain
  • Useful in combination with green vital stains
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité