PhosLite™ Green
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB11630EA 295 EUR InStock
AATB11630
PhosLite™ Green
PhosLite™ Green
This water-soluble PhosLite™ Green substrate generates a bright and photostable yellow-green fluorescent precipitate at the site of phosphtase activity.
  • Extremely large Stokes shift
  • Bright and stable signal
  • High photostability
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité