Green 630 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB1168EA 422 EUR InStock
AATB1168
Green 630 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
Green 630 succinimidyl ester
Advances in spectral flow cytometers have expanded applications and capabilities beyond conventional flow cytometry.
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 806,94 g/mol
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/04/43933304.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité