D-(-)-Luciferin ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
12501 12502 12503
AATB12501EA 120 EUR InStock
AATB12501 AATB12502 AATB12503
D-(-)-Luciferin ≥95%
D-(-)-Luciferin
Luciferin is the most popular and versatile bioluminescent substrate.
Formule: C₁₁H₈N₂O₃S₂
MW: 280,3228 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042929
Numéro CAS: 2591-17-5
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5d04b52b6545c43aed5376841e481c2729965b3&vid=437b0f0187e0e5be2eb461c20b7cb8f28de3be0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité