D-Luciferin methyl ester ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB12514EA 295 EUR InStock
AATB12514
D-Luciferin methyl ester ≥90%
D-Luciferin methyl ester
D-Luciferin methyl ester contains a methyl moiety attached at the carboxy position, thus preventing it be recognized by the firefly luciferase enzyme.
MW: 294,35 g/mol
Numéro CAS: 73918-26-0
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité