Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Amino-D-luciferin assay reference standard

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB13415EA 295 EUR InStock
AATB13415
6-Amino-D-luciferin assay reference standard
6-Amino-D-luciferin
D-aminoluciferin is a precursor that is widely used for developing luminescent protease substrates.

  • Subtrate precursor
  • Luminescence assay reference standard


Formule: C₁₁H₉N₃O₂S₂
MW: 279,34 g/mol
Numéro CAS: 161055-47-6
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/41/43933141.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité