Suc-LLVY-Aminoluciferin
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB13452EA 295 EUR InStock
AATB13452
Suc-LLVY-Aminoluciferin
Suc-LLVY-Aminoluciferin
Suc-LLVY-D-Aminolucifin is a sentive luminogenic substrate for 20S proteasome, calpains and other chymotrypsin-like proteases.
  • Protease substrate
  • Bright signal
  • Multiple applications
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité