Sulphorhodamine B-VAD-FMK (SRB-VAD-FMK) ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
13472 13482
AATB13472EA 152 EUR InStock
AATB13472 AATB13482
Sulphorhodamine B-VAD-FMK (SRB-VAD-FMK) ≥90%
Sulphorhodamine B-VAD-FMK (SRB-VAD-FMK)
SRB-VAD is a red fluorescent cell-permeable polycaspase inhibitor to target caspases 1, 2, 3, 6, 8, 9, or 10.
  • Caspase Inhibitor
  • High Intracellular Retention
  • Useful In Multiple Cell Lines/Species
Attention: For research use only.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26e08a12c235d02821c2026a59c3608596b3c70f&vid=7cb39c3565197d5a55e0af65d3784d493c8c5829&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité