Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Z-Gly-Pro-AMC ≥95%

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB13477EA 146 EUR InStock
AATB13477
Z-Gly-Pro-AMC ≥95%
Z-Gly-Pro-AMC
Z-Gly-Pro-AMC is a fluorogenic substrate for the determination of post-proline cleaving enzyme (prolyl endopeptidase).


Formule: C₂₅H₂₅N₃O₆
Numéro MDL: MFCD00038082
Numéro CAS: 68542-93-8
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité