Bis-Arg-rhodamine 110
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB13481EA 442 EUR InStock
AATB13481
Bis-Arg-rhodamine 110
Bis-Arg-rhodamine 110
This Bis Arg-rhodamine 110 is a fluorogenic aminopeptidase and endopeptidase substrate used for the detection of enzymatic activity of human alpha-thrombin.
  • Alpha-thrombin substrate
  • Bright signal
  • Multiple applications
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité