FITC-xtra ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
135 136
AATB135EA 295 EUR InStock
AATB135 AATB136
FITC-xtra ≥90%
FITC-xtra
Although FITC is still the most popular fluorescent labeling dye for preparing green fluorescent bioconjugates, there are certain limitations with FITC, such as severe photobleaching for microscope imaging and pH-sensitive fluorescence.
  • pH-Independent Fluorescence
  • High Signal/Background Ratio
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité