Z-KKAG-AMC
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB13554EA 137 EUR InStock
AATB13554
Z-KKAG-AMC
Z-KKAG-AMC
Coronaviruses (CoVs) can infect humans and multiple species of animals, causing a wide spectrum of diseases.
  • Useful for coronavirus protease research
  • Plpro inhibitor
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité