Resorufin alpha-D-glucopyranoside ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
14022 14023
AATB14022EA 586 EUR InStock
AATB14022 AATB14023
Resorufin alpha-D-glucopyranoside ≥95%
Resorufin alpha-D-glucopyranoside
Resorufin alpha-D-glucopyranoside is a sensitive fluorogenic substrate that generates a red fluorescent product (resorufin) upon interaction with alpha-glucosidase.
Formule: C₁₈H₁₇NO₈
MW: 375,33 g/mol
Numéro CAS: 136565-96-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fd9292cd5b6d7901172a19aad971fbded3a471f&vid=3e53a4a8ee802236df3262415d7af8f8403865a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité