Xite™ Green beta-D-galactopyranoside
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB14030EA 280 EUR InStock
AATB14030
Xite™ Green beta-D-galactopyranoside
Xite™ Green beta-D-galactopyranoside
Xite™ Green beta-D-galactopyranoside is a fluorogenic substrate for beta-galactosidase (β-gal).
  • Beta-galactosidase fluorogenic substrate
  • Sensitive detection
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
MW: 494,5 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité