Eu-Cryptate succinimidyl ester, trFluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1430 1431
AATB1430EA 442 EUR InStock
AATB1430 AATB1431
Eu-Cryptate succinimidyl ester, trFluor™ sonde fluorescente
Eu-Cryptate succinimidyl ester
Many biological compounds present in cells, serum or other biological fluids are naturally fluorescent, and thus the use of conventional, prompt fluorophores leads to serious limitations in assay sensitivity due to the high background caused by the autofluorescence of the biological molecules to be assayed.
  • No crosslinking
  • High stability and selectivity
  • Insensitive to fluorescence quenching
  • High emission yield
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité