Eu DBCO, trFluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB1446EA 422 EUR InStock
AATB1446
Eu DBCO, trFluor™ sonde fluorescente
Eu DBCO
Many biological compounds present in cells, serum or other biological fluids are naturally fluorescent, and thus the use of conventional, prompt fluorophores leads to serious limitations in assay sensitivity due to the high background caused by the autofluorescence of the biological molecules to be assayed.
  • No crosslinking
  • High stability and selectivity
  • Insensitive to fluorescence quenching
  • High emission yield
MW: 1765,72 g/mol
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/90/43933290.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité