Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Cyano-7-éthoxycoumarine ≥95%

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB15001EA 115 EUR InStock
AATB15001
3-Cyano-7-éthoxycoumarine ≥95%
3-Cyano-7-éthoxycoumarine
This fluorogenic coumarin ether is widely used for monitoring P450 activities in cell extracts and solutions.


Formule: C₁₂H₉NO₃
MW: 215,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467359
Numéro CAS: 117620-77-6
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité