Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyanine 5 bisacid ≥95% [equivalent to Cy5® bisacid]

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC

AATB159EA 295 EUR InStock
AATB159
Cyanine 5 bisacid ≥95% [equivalent to Cy5® bisacid]
Cyanine 5 bisacid
A variety of cyanine 5 (Cy5®) dyes has been used to label biological molecules for fluorescence imaging and other fluorescence-based biochemical analysis.

  • Multiple Bioconjugation Applications
  • Excellent Quality

Attention: For research use only.


MW: 856,92 g/mol
Numéro CAS: 146368-10-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité