DAF-FM for nitric oxide detection
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB16296EA 422 EUR InStock
AATB16296
DAF-FM for nitric oxide detection
DAF-FM
DAF-2 is the original compound and is widely used for detecting nitric oxide (NO) in cells.
  • Sensitive NO detection
Formule: C₂₁H₁₄F₂N₂O₅
MW: 412,34 g/mol
Numéro CAS: 254109-20-1
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/85/43933285.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité