DAF-FM diacetate pour la détection d'oxyde nitrique
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
16298 16299
AATB16298EA 280 EUR InStock
AATB16298 AATB16299
DAF-FM diacetate pour la détection d'oxyde nitrique
DAF-FM diacetate
DAF-FM diacetate is a more cell-permeable version of DAF-FM, a sensitive fluorescent indicator for the detection and bioimaging of nitric oxide (NO).
  • Sensitive NO detection
Formule: C₂₅H₁₈F₂N₂O₇
Numéro CAS: 254109-22-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed88a9756cd3f37701978eb6d7fb03bd562996e6&vid=1bf04281a70aaaa0cb288768f31ac829cb5a57fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité