DAX-J2™ IR
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB16302EA 442 EUR InStock
AATB16302
DAX-J2™ IR
DAX-J2™
DAX-J2™ IR is a new nitric oxide (NO) sensor recently developed by AAT Bioquest.
  • Does not require esterase activity for no detection
  • Ph-independent fluorescence
  • More photostable than daf-2 product
  • More sensitive for detecting no than daf-2
  • Can be used for in vivo imaging of no
Attention: For research use only.
MW: 476,57 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité