XFD488 amine sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB1705EA 442 EUR InStock
AATB1705
XFD488 amine sonde fluorescente
XFD488 amine
XFD488 amine is the same molecule to Alexa Fluor® 488 C5 amine.
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 719,83 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité