Aminopropargyl dGTP pour la PCR
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB17059EA 845 EUR InStock
AATB17059
Aminopropargyl dGTP pour la PCR
Aminopropargyl dGTP
The amine-modified deoxyguanosine 5'-triphosphates (such as 5-propargylamino-2'-deoxyguanosine-5'-triphosphate) can be used to produce amine-containing DNA by conventional enzymatic incorporation methods such as reverse transcription, nick translation, random primed labeling, or PCR.
  • High and consistent DNA incorporation
  • Efficient labeling
MW: 582,99 g/mol
Numéro CAS: 587848-73-5
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/51/43933151.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité