Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

XFD594 amine sonde fluorescente

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB1715EA 442 EUR InStock
AATB1715
XFD594 amine sonde fluorescente
XFD594 amine
XFD594 amine is the same molecule to Alexa Fluor® 594 C5 amine (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).

  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal


MW: 908,14 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité