Actinomycine D antibiotic
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB17505EA 115 EUR InStock
AATB17505
Actinomycine D antibiotic
Actinomycine D
Actinomycin is a polypeptide antibiotic isolated from soil bacteria of the genus Streptomyces.
  • Well-researched
  • Traditional chemotherapy drug
GHS Symbols: GHS06, GHS08
Hazard Class: 6.1
MDL No.: MFCD00005033
Packing Group: III
Signal Word: Danger
Formule: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
MW: 1255,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005033
Numéro CAS: 50-76-0
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/52/43933152.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité