DAPI Dilactate ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB17509EA 146 EUR InStock
AATB17509
DAPI Dilactate ≥95%
DAPI Dilactate
DAPI is a fluorescent stain that binds strongly to DNA.
  • Binding-Determined Bicolor Fluorescence
  • Cell-Permeable
  • Useful For Multicolor Imaging
Attention: For research use only.
Numéro CAS: 28718-91-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité