Propidium iodure 10 mM en solution aqueuse ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Synonyms: Diiodure de 3,8-diamino-5-[3-(diéthylméthylammonio)propyl]-6-phénylphénantridiniumPI
AATB17517EA 146 EUR InStock
AATB17517
Propidium iodure 10 mM en solution aqueuse ≥95%
Propidium iodure
Propidium iodide (PI) belongs to the same chemical class of ethidium bromide.
  • Intercalating Nucleic Acid Probe
  • Useful As Dead Cell Counterstain
Attention: For research use only.
Formule: C₂₇H₃₄I₂N₄
MW: 668,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011921
Numéro CAS: 25535-16-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité