bisBenzimide H 33342 trihydrochloride ≥95%, Qualité ultra pure
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Synonyms: Hoechst 33342, bisBenzimide, 2′-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5′-bi-1H-benzimidazole trihydrochloride, HOE 33342
17530 17533
AATB17530EA 152 EUR InStock
AATB17530 AATB17533
bisBenzimide H 33342 trihydrochloride ≥95%, Qualité ultra pure
bisBenzimide H 33342 trihydrochloride
The Hoechst stains are a family of fluorescent stains for labeling DNA in fluorescence microscopy.
  • Bright Fluorescence
  • 95% Purity
  • Useful For Labeling Nuclei/Mitochondria
  • DAPI Alternative
Formule: C₂₇H₂₈N₆O·3HCl·xH₂O
MW: 561,93 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00012678
Numéro CAS: 875756-97-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité