TWO-PRO™ 3 5 mM dans le DMSO ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
Synonyms: TO-PRO®-3
AATB17572EA 295 EUR InStock
AATB17572
TWO-PRO™ 3 5 mM dans le DMSO ≥95%
TWO-PRO™ 3
TWO-PRO™-3 is chemically equivalent to TO-PRO®-3 (TO-PRO® is the trademark of Invitrogen).
Formule: C₂₆H₃₁I₂N₃S
MW: 671,42 g/mol
Numéro CAS: 157199-63-8
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité