Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

XFD532 acid sonde fluorescente

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB1795EA 590 EUR InStock
AATB1795
XFD532 acid sonde fluorescente
XFD532 acid
XFD532 is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of Alexa Fluor® 532 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).

  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal


MW: 626,7 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité