ProLite™ Orange 5000X coloration pour gel de protéines
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB18001EA 270 EUR InStock
AATB18001 AATB18000
ProLite™ Orange 5000X coloration pour gel de protéines
ProLite™ Orange
Prolite™ Orange is an alternative protein stain that can be used to replace SYPRO Orange Protein Gel Stain (SYPRO is the trademark of ThermoFisher).
  • Superior sensitivity
  • Compataible with all major viewing platforms
  • Rapid staining
  • Can be used for total protein quantitation
  • Alternative to sypro orange
Attention: For research use only.
MW: 486,72 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité